N-Phenylmaleimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR30270-500G
APOSOR30270-500GEA
0
CZK
APOSOR30270-500G
N-Phenylmaleimide 98%
N-Phenylmaleimide
Vzorec:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173,17 g/mol Bod varu: 162…163 °C/12mmHg Bod tání: 85…87 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005502 CAS číslo: 941-69-5 EINECS: 213-382-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |