Tisk…
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
OR30269-1G OR30269-250MG
APOSOR30269-1GEA 1240 CZK
APOSOR30269-1G APOSOR30269-250MG
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
3,4-Dichlorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 205.04
Bod tání: 154…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017057
CAS číslo: 28036-91-1