5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(5-Amino-4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)benzene, 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
OR3026-5G
OR3026-10G
APOSOR3026-5GEA
6420
CZK
APOSOR3026-5G
APOSOR3026-10G
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₉H₈BrN₃ MW: 238,08 g/mol Bod tání: 112…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067992 CAS číslo: 2845-78-5 |