Tisk…
6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridazin-4-amine, 5-Amino-3-chloropyridazine
OR302554-1G OR302554-5G OR302554-250MG
APOSOR302554-1GEA 4240 CZK
APOSOR302554-1G APOSOR302554-5G APOSOR302554-250MG
6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
6-Chloro-4-pyridazinamine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03085861
CAS číslo: 29049-45-4