Tisk…
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302550-1G OR302550-25G OR302550-5G
APOSOR302550-1GEA 4100 CZK
APOSOR302550-1G APOSOR302550-25G APOSOR302550-5G
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437665
CAS číslo: 54013-06-8