Tisk…
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302542-1G OR302542-250MG
APOSOR302542-1GEA 1080 CZK
APOSOR302542-1G APOSOR302542-250MG
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
6-Aminopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044252
CAS číslo: 370556-44-8