Tisk…
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302532-1G OR302532-5G
APOSOR302532-1GEA 1820 CZK
APOSOR302532-1G APOSOR302532-5G
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864446
CAS číslo: 149520-94-5