Tisk…
5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302520-1G OR302520-100MG OR302520-250MG
APOSOR302520-1GEA 1660 CZK
APOSOR302520-1G APOSOR302520-100MG APOSOR302520-250MG
5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
5-Morpholino-2-pyridinamine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09388785
CAS číslo: 571189-78-1