Tisk…
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
OR302515-25G OR302515-5G OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA 2200 CZK
APOSOR302515-25G APOSOR302515-5G APOSOR302515-100G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,2608 g/mol
Bod tání: 150…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10009563
CAS číslo: 571189-49-6