Tisk…
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-aminopyrazine-2-carboxylate
OR302497-1G OR302497-250MG OR302497-5G
APOSOR302497-1GEA 5260 CZK
APOSOR302497-1G APOSOR302497-250MG APOSOR302497-5G
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697802
CAS číslo: 118853-60-4