Tisk…
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 4240 CZK
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,9876 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09261088
CAS číslo: 5975-12-2