Tisk…
1-Phenylcyclopropanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Phenylcyclopropylamine
OR302455-1G OR302455-5G
APOSOR302455-1GEA 1700 CZK
APOSOR302455-1G APOSOR302455-5G
1-Phenylcyclopropanamine 95%
1-Phenylcyclopropanamine
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863520
CAS číslo: 41049-53-0