Tisk…
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302439-1G OR302439-250MG
APOSOR302439-1GEA 9100 CZK
APOSOR302439-1G APOSOR302439-250MG
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane
Vzorec: C₆H₁₁N
MW: 97,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864542
CAS číslo: 279-24-3