Tisk…
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302400-1G OR302400-5G OR302400-10G
APOSOR302400-1GEA 9920 CZK
APOSOR302400-1G APOSOR302400-5G APOSOR302400-10G
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O₃
MW: 258,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258795
CAS číslo: 916423-53-5