Tisk…
1-Butyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30240-100G OR30240-25G OR30240-500G
APOSOR30240-100GEA 1370 CZK
APOSOR30240-100G APOSOR30240-25G APOSOR30240-500G
1-Butyl isothiocyanate
1-Butyl isothiocyanate
Vzorec: C₅H₉NS
Bod varu: 63…65 °C/11 mmHg
Hustota: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004824
CAS číslo: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II