Tisk…
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302395-1G OR302395-5G
APOSOR302395-1GEA 8530 CZK
APOSOR302395-1G APOSOR302395-5G
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₈N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02734394
CAS číslo: 89181-80-6