2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR30237-1G
OR30237-500MG
OR30237-5G
APOSOR30237-1GEA
3230
CZK
APOSOR30237-1G
APOSOR30237-500MG
APOSOR30237-5G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₅Cl₃O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00204179 CAS číslo: 175278-26-9 UN: 3261 ADR: 8,II |