4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR302362-1G
OR302362-250MG
OR302362-5G
APOSOR302362-1GEA
6390
CZK
APOSOR302362-1G
APOSOR302362-250MG
APOSOR302362-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Vzorec:
C₆H₈N₂O MW: 124.14 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09832890 CAS číslo: 952182-01-3 |