Tisk…
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302360-1G OR302360-250MG
APOSOR302360-1GEA 10680 CZK
APOSOR302360-1G APOSOR302360-250MG
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12402373
CAS číslo: 33631-01-5