Tisk…
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302358-1G OR302358-5G
APOSOR302358-1GEA 1410 CZK
APOSOR302358-1G APOSOR302358-5G
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
2,4,6-Trichloro-5-cyanopyrimidine
Vzorec: C₅Cl₃N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07636745
CAS číslo: 3029-64-9