Tisk…
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302333-1G OR302333-250MG OR302333-5G
APOSOR302333-1GEA 1870 CZK
APOSOR302333-1G APOSOR302333-250MG APOSOR302333-5G
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08685901
CAS číslo: 38858-90-1