Tisk…
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Cyanobenzene-1-sulphonylchloride
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 4600 CZK
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Bod varu: 114…116 °C/0,2mmHg
Bod tání: 47…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203480
CAS číslo: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II