Tisk…
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302296-5G OR302296-25G
APOSOR302296-5GEA 3110 CZK
APOSOR302296-5G APOSOR302296-25G
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Vzorec: C₇H₇Br₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955954
CAS číslo: 16727-44-9