Tisk…
2-Chloro-4-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Chloro-5-iodo-2-methylbenzene
OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 2240 CZK
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Chloro-4-iodotoluene
2-Chloro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆ClI
Bod varu: 118…120 °C/15mmHg
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040872
CAS číslo: 83846-48-4