2-Amino-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR302288-1G
OR302288-5G
APOSOR302288-1GEA
695
CZK
APOSOR302288-1G
APOSOR302288-5G
2-Amino-4-iodopyridine
2-Amino-4-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₅IN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09038163 CAS číslo: 552331-00-7 |