Tisk…
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 5-bromoisoindoline-2-carboxylate
OR302276-5G
APOSOR302276-5GEA 1870 CZK
APOSOR302276-5G
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₆BrNO₂
MW: 298,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09953049
CAS číslo: 201940-08-1