Tisk…
2-Methoxyphenyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30227-25G OR30227-5G
APOSOR30227-25GEA 5200 CZK
APOSOR30227-25G APOSOR30227-5G
2-Methoxyphenyl isothiocyanate 98%
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011675
CAS číslo: 3288-04-8