Tisk…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 4570 CZK
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod tání: 246…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149413
CAS číslo: 499-80-9