Tisk…
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302187-25G
APOSOR302187-25GEA 2690 CZK
APOSOR302187-25G
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095076
CAS číslo: 5467-69-6