Tisk…
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene, O-Methylcaprolactim, 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
OR30218-25G OR30218-5G
APOSOR30218-25GEA 8010 CZK
APOSOR30218-25G APOSOR30218-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Vzorec: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Bod varu: 52…53 °C/18mmHg
Hustota: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006938
CAS číslo: 2525-16-8
EINECS: 219-762-2
UN: 1993
ADR: 3,III