Tisk…
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302171-1G OR302171-250MG
APOSOR302171-1GEA 65130 CZK
APOSOR302171-1G APOSOR302171-250MG
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973511
CAS číslo: 264623-57-6