Tisk…
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
OR302169-5G
APOSOR302169-5GEA 2730 CZK
APOSOR302169-5G
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Vzorec: C₉H₆N₂OS
MW: 190,22 g/mol
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010537
CAS číslo: 943-03-3