Tisk…
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Bromo-2-hydroxyacetophenone
OR30215-1G OR30215-5G OR30215-250MG
APOSOR30215-1GEA 3110 CZK
APOSOR30215-1G APOSOR30215-5G APOSOR30215-250MG
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Bod tání: 137…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174275
CAS číslo: 3343-45-1