Tisk…
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
OR302141-1G OR302141-5G
APOSOR302141-1GEA 1240 CZK
APOSOR302141-1G APOSOR302141-5G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,1550 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12033229
CAS číslo: 1040377-03-4