Tisk…
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302130-100G OR302130-25G
APOSOR302130-100GEA 1600 CZK
APOSOR302130-100G APOSOR302130-25G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
Bod varu: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044692
CAS číslo: 449758-17-2