Tisk…
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302127-1G OR302127-250MG
APOSOR302127-1GEA 3270 CZK
APOSOR302127-1G APOSOR302127-250MG
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21607270
CAS číslo: 42098-25-9