Tisk…
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, 1H-Pyrazole-5-boronic acid, N1-BOC protected, 1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic Acid
OR302126-1G OR302126-5G
APOSOR302126-1GEA 2980 CZK
APOSOR302126-1G APOSOR302126-5G
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid
Vzorec: C₈H₁₃BN₂O₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12025961
CAS číslo: 1217500-54-3