1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-boronic acid
OR302125-10G
OR302125-25G
APOSOR302125-10GEA
2280
CZK
APOSOR302125-10G
APOSOR302125-25G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Vzorec:
C₄H₇BN₂O₂ MW: 125,92 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD11053031 CAS číslo: 720702-41-0 |