Tisk…
4-Bromo-2-chlorothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR302112-1G OR302112-5G
APOSOR302112-1GEA 9920 CZK
APOSOR302112-1G APOSOR302112-5G
4-Bromo-2-chlorothiazole
4-Bromo-2-chlorothiazole
Vzorec: C₃HBrClNS
MW: 198,47 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09746336
CAS číslo: 92977-45-2
UN: 1759
ADR: 8,III