Tisk…
Methyl 5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromopyrazine-2-carboxylate
OR302107-100MG OR302107-1G OR302107-5G
APOSOR302107-100MGEA 2070 CZK
APOSOR302107-100MG APOSOR302107-1G APOSOR302107-5G
Methyl 5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09991715
CAS číslo: 210037-58-4