Tisk…
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-phenylpyrazole
OR3021-1G OR3021-5G OR3021-10G
APOSOR3021-1GEA 1660 CZK
APOSOR3021-1G APOSOR3021-5G APOSOR3021-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191749
CAS číslo: 1572-10-7