Tisk…
1-Bromo-3-ethylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30209-100G OR30209-25G
APOSOR30209-100GEA 4570 CZK
APOSOR30209-100G APOSOR30209-25G
1-Bromo-3-ethylbenzene 98%
1-Bromo-3-ethylbenzene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 76…78 °C/10mmHg
Hustota: 1,3493 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156128
CAS číslo: 2725-82-8