Tisk…
2-Hydrazinopyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydrazinylpyrimidine
OR302061-1G OR302061-5G OR302061-25G
APOSOR302061-1GEA 622 CZK
APOSOR302061-1G APOSOR302061-5G APOSOR302061-25G
2-Hydrazinopyrimidine 97%
2-Hydrazinopyrimidine
Vzorec: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 110…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01249337
CAS číslo: 7504-94-1