Tisk…
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302024-25G OR302024-5G OR302024-100G
APOSOR302024-25GEA 0 CZK
APOSOR302024-25G APOSOR302024-5G APOSOR302024-100G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464261
CAS číslo: 3994-50-1