Tisk…

3'-Bromoacetophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30202-100G OR30202-25G OR30202-500G
APOSOR30202-100GEA 1870 CZK
APOSOR30202-100G APOSOR30202-25G APOSOR30202-500G
3'-Bromoacetophenone
3'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
Bod varu: 79…81 °C/2mmHg
Bod tání: 44508 °C
Hustota: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000083
CAS číslo: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR