Tisk…
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302007-1G OR302007-5G
APOSOR302007-1GEA 2360 CZK
APOSOR302007-1G APOSOR302007-5G
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Bod tání: 139…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037866
CAS číslo: 207799-10-8