Tisk…
4-Chlorophenyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chlorophenylisothiocyanate, 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzene
OR30198-25G OR30198-100G
APOSOR30198-25GEA 3110 CZK
APOSOR30198-25G APOSOR30198-100G
4-Chlorophenyl isothiocyanate 98%
4-Chlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Bod varu: 135…136 °C/24mmHg
Bod tání: 42…46 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004810
CAS číslo: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III