Tisk…
2-Bromobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30195-25G
APOSOR30195-25GEA 4570 CZK
APOSOR30195-25G
2-Bromobenzenesulphonamide 98%
2-Bromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Bod tání: 191…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173662
CAS číslo: 92748-09-9