Tisk…
1-Chloro-3-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloroiodobenzene
OR30192-500G
APOSOR30192-500GEA 3970 CZK
APOSOR30192-500G
1-Chloro-3-iodobenzene 98%
1-Chloro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Bod varu: 103…104 °C/15mmHg
Hustota: 1,926 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001046
CAS číslo: 625-99-0
EINECS: 210-920-6