Tisk…
Methyl acetopyruvate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30191-25G OR30191-5G OR30191-1G
APOSOR30191-25GEA 1070 CZK
APOSOR30191-25G APOSOR30191-5G APOSOR30191-1G
Methyl acetopyruvate 98%
Methyl acetopyruvate
Vzorec: C₆H₈O₄
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043638
CAS číslo: 20577-61-1
EINECS: 243-891-3